スキップする
BDPH9BCE1EA4
Bide Pharmatech
(1-(Pyridin-3-yl)piperidin-4-yl)methanol
別名:
(1-(pyridin-3-yl)piperidin-4-yl)methanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H16O1N2
CAS番号:
分子量:
192.26
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c14-9-10-3-6-13(7-4-10)11-2-1-5-12-8-11/h1-2,5,8,10,14H,3-4,6-7,9H2
Inchi Key
BFPMCGAGLJMXLS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)