スキップする
BDPH9C01E8FF
Bide Pharmatech
tert-Butyl ((1H-pyrazol-1-yl)((2,2,2-trifluoroacetyl)imino)methyl)carbamate
別名:
tert-butyl (Z)-((1H-pyrazol-1-yl)((2,2,2-trifluoroacetyl)imino)methyl)carbamate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H13O3N4F3
CAS番号:
分子量:
306.24
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C11H13F3N4O3/c1-10(2,3)21-9(20)17-8(18-6-4-5-15-18)16-7(19)11(12,13)14/h4-6H,1-3H3,(H,16,17,19,20)
Inchi Key
JLMUJVVPAITXSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)