現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Inchi Code
1S/C11H13O2P/c12-10-6-8-14(13,9-7-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-9H2
Inchi Key
IVCQUOFBVFOENY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Phenylphosphinan-4-one 1-oxide