スキップする
BDPH9C01F1DD
Bide Pharmatech
(S)-3-Amino-4-methylpentan-1-ol hydrochloride
別名:
(S)-3-amino-4-methylpentan-1-ol hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H16O1N1Cl1
CAS番号:
分子量:
153.65
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H15NO.ClH/c1-5(2)6(7)3-4-8;/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1
Inchi Key
SCSHCPKBDXKMIX-RGMNGODLSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)