スキップする
BDPH9C01FA2A
Bide Pharmatech
3-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
別名:
3-bromocyclobutanecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H7O2Br1
CAS番号:
分子量:
179.01
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H7BrO2/c6-4-1-3(2-4)5(7)8/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)
Inchi Key
AZXXMCROALAIRS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)