スキップする
BDPH9C01FEFB
Bide Pharmatech
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one
別名:
6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridazin-3-ol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H2O1N2Cl1F3
CAS番号:
分子量:
198.53
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H2ClF3N2O/c6-3-1-2(5(7,8)9)4(12)11-10-3/h1H,(H,11,12)
Inchi Key
QWYYINLSOLYYKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)