スキップする
BDPH9C02002E
Bide Pharmatech
2-Phenylbenzo[d]oxazole-6-carboxylic acid
別名:
2-phenyl-1,3-benzoxazole-6-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C14H9O3N1
CAS番号:
分子量:
239.23
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H9NO3/c16-14(17)10-6-7-11-12(8-10)18-13(15-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,16,17)
Inchi Key
ICSRYAQXSYGQSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)