スキップする
BDPH9C0201B2
Bide Pharmatech
(S)-4-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
別名:
(S)-4-phenyl-2-(pyrazin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C13H11O1N3
CAS番号:
分子量:
225.25
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C13H11N3O/c1-2-4-10(5-3-1)12-9-17-13(16-12)11-8-14-6-7-15-11/h1-8,12H,9H2/t12-/m1/s1
Inchi Key
LSZGSJFTOXBLGG-GFCCVEGCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)