スキップする
BDPH9C021A4B
Bide Pharmatech
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
別名:
3-amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H4O2N1F3
CAS番号:
分子量:
191.11
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C7H4F3NO2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1H,11H2,(H,12,13)
Inchi Key
NVWVZPFPZJYLNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)