スキップする
BDPH9C021D6C
Bide Pharmatech
trans-4-((Dimethylamino)methyl)cyclohexanamine dihydrochloride
別名:
(1r,4r)-4-((dimethylamino)methyl)cyclohexan-1-amine dihydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H22N2Cl2
CAS番号:
分子量:
229.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C9H20N2.2ClH/c1-11(2)7-8-3-5-9(10)6-4-8;;/h8-9H,3-7,10H2,1-2H3;2*1H/t8-,9-;;
Inchi Key
CGFHCEZSOGYGJR-JZDLBZJVSA-N
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)