スキップする
BDPH9C021E55
Bide Pharmatech
N-(2-Fluorophenyl)cinnamamide
別名:
(2E)-N-(2-fluorophenyl)-3-phenyl-2-propenamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C15H12O1N1F1
CAS番号:
分子量:
241.26
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C15H12FNO/c16-13-8-4-5-9-14(13)17-15(18)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11H,(H,17,18)/b11-10+
Inchi Key
GFAVMCPSQILRPK-ZHACJKMWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(2-Fluorophenyl)cinnamamide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)