スキップする
BDPH9C021EA2
Bide Pharmatech
(2S,3R)-3-Aminobutan-2-ol hydrochloride
別名:
(2S,3R)-3-aminobutan-2-ol hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H12O1N1Cl1
CAS番号:
分子量:
125.6
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H11NO.ClH/c1-3(5)4(2)6;/h3-4,6H,5H2,1-2H3;1H/t3-,4+;/m1./s1
Inchi Key
VREIZDQPOMNWLM-HJXLNUONSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)