スキップする
BDPH9C021F86
Bide Pharmatech
Benzyl (R)-2-(cyanomethyl)piperazine-1-carboxylate
別名:
benzyl (R)-2-(cyanomethyl)piperazine-1-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C14H17O2N3
CAS番号:
分子量:
259.31
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H17N3O2/c15-7-6-13-10-16-8-9-17(13)14(18)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16H,6,8-11H2/t13-/m1/s1
Inchi Key
QSKMFYCQRQLYMF-CYBMUJFWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)