現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11/h1-5,7,11H,6H2/b4-2+
Inchi Key
VCJXSANJUHQWOX-DUXPYHPUSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (E)-3-(3-Fluorophenyl)prop-2-en-1-ol