スキップする
BDPH9C024653
Bide Pharmatech
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
別名:
1-bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H2Cl1Br1F1I1
CAS番号:
分子量:
335.34
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H2BrClFI/c7-4-1-3(8)2-5(10)6(4)9/h1-2H
Inchi Key
OAVPTVSBHAAKMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)