スキップする
BDPH9C02472F
Bide Pharmatech
(S)-4-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine
別名:
(3S)-4-fluoro-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H8O1N1F1
CAS番号:
分子量:
153.16
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c9-5-2-1-3-7-8(5)6(10)4-11-7/h1-3,6H,4,10H2/t6-/m1/s1
Inchi Key
AQQJRPFPRCBKNR-ZCFIWIBFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)