スキップする
BDPH9C02474E
Bide Pharmatech
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
別名:
(1S)-1-(3,5-difluorophenyl)-1-propanamine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H12N1Cl1F2
CAS番号:
分子量:
207.65
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H11F2N.ClH/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6;/h3-5,9H,2,12H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Inchi Key
LGEMCPLXQQXMSU-FVGYRXGTSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)