スキップする
BL3H160C1913
BLD Pharmatech
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
別名:
4-bromo-3-chloro-2-methylaniline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥13,900
5 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥14,500
25 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥18,300
100 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥37,000
500 g
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥125,300
この商品について
化学式:
C7H7N1Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
220.5
MDL number:
ベンダーカタログ番号: BD4732-1G
¥13,900
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H7BrClN/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Inchi Key
IAWSZYHMEPZGKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)