スキップする
BL3H160C1917
BLD Pharmatech
(2-Amino-6-bromopyridin-3-yl)methanol
別名:
(2-amino-6-bromopyridin-3-yl)methanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥30,000
250 mg
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥44,400
1 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥111,500
この商品について
化学式:
C6H7O1N2Br1
CAS番号:
分子量:
203.04
MDL number:
ベンダーカタログ番号: BD473346-100MG
¥30,000
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-2,10H,3H2,(H2,8,9)
Inchi Key
QTTCZUHBAQUDIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)