スキップする
BL3H160C19B2
BLD Pharmatech
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
別名:
4-chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥15,500
5 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥20,300
10 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥28,300
25 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥51,400
100 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥130,500
この商品について
化学式:
C7H7O2Cl1
CAS番号:
分子量:
158.58
MDL number:
ベンダーカタログ番号: BD4781-1G
¥15,500
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H7ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
Inchi Key
AFPSETMCMFRVPG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow Powder or Crystals
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)