スキップする
BL3H1F1CE00A
BLD Pharmatech
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
別名:
4-(benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥19,300
この商品について
化学式:
C16H16O4
CAS番号:
分子量:
272.3
MDL number:
ベンダーカタログ番号: BD91043-1G
¥19,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C16H16O4/c1-18-14-8-13(10-17)9-15(19-2)16(14)20-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,11H2,1-2H3
Inchi Key
AGQUHZIDRBKPNN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to brown powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)