スキップする
BL3H97B9EA46
BLD Pharmatech
5-(4-Chlorophenyl)furan-2-carboxylic acid
別名:
5-(4-chlorophenyl)-2-furoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥13,900
250 mg
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥15,300
1 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥20,300
5 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥41,800
25 g
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥131,600
この商品について
化学式:
C11H7O3Cl1
CAS番号:
分子量:
222.63
MDL number:
ベンダーカタログ番号: BD13590-100MG
¥13,900
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Inchi Key
XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)