スキップする
BL3H97F03434
BLD Pharmatech
(6-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
別名:
6-bromo-2-fluoro-3-pyridinylboronic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H4O2N1Br1F1B1
CAS番号:
分子量:
219.81
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H4BBrFNO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2,10-11H
Inchi Key
YUGZMJMNGRGYRZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)