スキップする
BL3H98CD5B8A
BLD Pharmatech
(S)-Oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
別名:
(S)-oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥40,200
250 mg
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥52,300
この商品について
化学式:
C4H8O3N1Cl1
CAS番号:
分子量:
153.57
MDL number:
ベンダーカタログ番号: BD00806240-100MG
¥40,200
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H7NO3.ClH/c6-4(7)3-1-8-2-5-3;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7);1H
Inchi Key
QDWFSTLUZHSBAS-DFWYDOINSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)