スキップする
BL3H9AE4F2D2
BLD Pharmatech
5-((Benzylamino)methyl)-2-((4-ethylbenzyl)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
別名:
5-[(benzylamino)methyl]-2-[(4-ethylbenzyl)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥38,700
25 mg
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥65,400
50 mg
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥102,600
100 mg
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥148,700
ベンダーカタログ番号: BD02311977-10MG
¥38,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C22H24N6O/c1-2-16-8-10-18(11-9-16)14-24-21-26-22-25-19(12-20(29)28(22)27-21)15-23-13-17-6-4-3-5-7-17/h3-12,23H,2,13-15H2,1H3,(H2,24,25,26,27)
Inchi Key
PAWBAUIXKSTNNX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)