サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥30,300 |
この商品について
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=[N+]([O-])CC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)18(20)9-14(19)17-13/h1-8H,9H2,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
GGRWZBVSUZZMKS-RALIUCGRSA-N
General description
Legal Information
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点 (F)
35.6 °F - closed cup
引火点(°C)
2 °C - closed cup
適用法令
Deleterious substance
pdsc
Group 4: Flammable liquids + Type 1 petroleums + Hazardous rank II + Water insoluble liquid
fsl
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
D-080-1ML:4548173316819
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| D-080-1ML | 04061833556870 |