スキップする
F-080
Felbamate-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥34,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C813C3H14N2O4
分子量:
241.22
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
¥34,400
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F029PHR8791F035
フェルバメート certified reference material, pharmaceutical secondary standard
PHR8791
フェルバメート
description
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
2.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
-
format
single component solution
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
concentration
100 μg/mL in methanol
concentration
2.0 mg/mL in methanol
concentration
-
concentration
1.0 mg/mL in methanol
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標的臓器
Eyes
保管分類
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°C)
11 °C
引火点 (F)
51.8 °F
適用法令
Group 4: Flammable liquids + Alcohols + Hazardous rank II
fsl
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)