スキップする
NMIM259
Acepromazine Maleate
NMI Australia
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H26N2O5S
CAS番号:
分子量:
442.53
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
222-748-9
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI key
FQRHOOHLUYHMGG-WLHGVMLRSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acepromazine Maleate
ピクトグラム
Skull and crossbones
注意喚起語
Danger
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
標的臓器
Central nervous system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)