スキップする
NMIM296
dl-Norephedrine (Phenylpropanolamine) hydrochloride
NMI Australia
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H14ClNO
CAS番号:
分子量:
187.67
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-826-7
eCl@ss:
25140904
製品NMIM296は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
InChI key
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
標的臓器
Central nervous system
保管分類
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)