スキップする
NMIM880B
Etilefrine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
217.69
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32129103
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H
InChI key
KTNROWWHOBZQGK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etilefrine hydrochloride
ピクトグラム
Skull and crossbones
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)