スキップする
NMIM890D
Sulfatroxazole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H13N3O3S
CAS番号:
分子量:
267.30
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
2-8°C, room temp
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)17-13-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
DAUFGBIKKGOPJA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)