スキップする
NMIM924
(-)-Ephedrine hydrochloride
NMI Australia
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H16NOCl
CAS番号:
分子量:
201.69
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-074-6
eCl@ss:
25140904
製品NMIM924は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
BALXUFOVQVENIU-GNAZCLTHSA-N
General description
Ephedrine is a methamphetamine analog commonly used as a stimulant and appetite suppressant. It is also found as an active constituent in herbs used for traditional Chinese medicine, such as má huáng. This reference material can be used as a starting material in the preparation of calibrators or controls for clinical or forensic applications or in quality control testing of dietary supplements containing ephedrine.
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
標的臓器
Central nervous system
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)