スキップする
NMIP1395
Heptachlor epoxide (exo)
NMI Australia
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H5Cl7O
CAS番号:
分子量:
389.32
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
213-831-0
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C10H5Cl7O/c11-3-1-2(4-5(3)18-4)9(15)7(13)6(12)8(1,14)10(9,16)17/h1-5H
InChI key
ZXFXBSWRVIQKOD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
Class I Designated Chemical Substances
prtr
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)