スキップする
NMIS004
5α-Androstan-3α,17β-diol-O-3-β-glucuronic acid
NMI Australia
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C25H40O8
CAS番号:
分子量:
468.58
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C25H40O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h12-21,23,26-29H,3-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t12?,13?,14?,15?,16?,17-,18-,19+,20-,21-,23-,24+,25+/m1/s1
InChI key
GYNWSIBKBBWJJW-ZQMNIGHUSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)