スキップする
NMIS030
Testosterone phenylpropionate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C28H36O3
CAS番号:
分子量:
420.58
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C28H36O3/c1-27-16-14-21(29)18-20(27)9-10-22-23-11-12-25(28(23,2)17-15-24(22)27)31-26(30)13-8-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,18,22-25H,8-17H2,1-2H3/t22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1
InChI key
HHSXYDOROIURIP-FEZCWRLCSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)