スキップする
ENA413166344
Enamine
(3-aminopropyl)(2-methoxyethyl)amine
別名:
N~1~-(2-methoxyethyl)-1,3-propanediamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H16O1N2
CAS番号:
分子量:
132.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H16N2O/c1-9-6-5-8-4-2-3-7/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
LCVKUHWARTYVOZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)