スキップする
614005
Tobramycin, Free Base
Aminoglycoside antibiotic active against Gram negative bacteria. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
別名:
Tobramycin, Free Base
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H37N5O9
CAS番号:
分子量:
467.51
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChI key
NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
General description
Aminoglycoside antibiotic active against Gram negative bacteria. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Aminoglycoside antibiotic. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury
Other Notes
Cantin, A. and Woods, D.E. 1993. J. Clin. Invest. 91, 38.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)