スキップする
8.02491
1-Cyanoguanidine
for synthesis
別名:
1-Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
NCNHC(=NH)NH2
CAS番号:
分子量:
84.08
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
207-312-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
208-210 °C
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=NC#N)N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChI key
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)