Merck
94633321
Millipore
Isopak Stainless Steel Column IPS630 63 x 50
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
316L stainless steel bed support (20 µm)
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal (Chemraz)
Nylon surface (external)
acetal (polypropylene) surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
stainless steel column tube
パラメーター
2-30 °C temp. range
3.1 bar max. differential pressure (45 psid)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
テクニック
protein purification: suitable
L
50 cm (19.7 in.)
面積
3119 cm2 , cross-sectional
ベッド高
50-500 mm
ベッド容積
16-156 L
直径
63 cm (24.8 in.)
法的情報
ISOPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany