Quality Segment
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
product line
Pellicon®
feature
holdup volume 18 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration), tangential flow filtration (TFF): suitable
H
2.3 cm (0.90 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.11 m2
membrane area
0.11 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
30 kDa NMWCO
pH
2-13
application(s)
mAb
recombinant protein
General description
Ultracel®メンブレンを備えるPellicon® 3カセットは、治療用タンパク質(モノクローナル抗体など)や組換え・非組換えタンパク質のろ過のために設計されています。
このP3C030C01 Pellicon® 3 限外ろ過デバイスは、孔径が30 kDa NMWCO、ろ過面積が0.11 m2、PLCTKメンブレン使用、寸法が0.8 cm(高さ) x 5.6 cm(幅)x 20.6 cm(長さ)です。
Application
- Monoclonal antibodies (mAb)
- Recombinant and non-recombinant proteins
- Vaccine process streams.
Features and Benefits
- 頑丈 & 確実 – さらに厳しくなった現在のろ過プロセスに最適
- 高性能 – 卓越した分解能、収率、背圧抵抗を発揮
- 最適な産物回収 – 実績のあるメンブレンテクノロジーを利用
- ボイドフリーテクノロジー – 最先端のメンブレンが実質的にあらゆる分離に対応
- 無欠陥、高い接着性 – Ultracel®は微小孔性の基材上に形成された複合膜を使用
- 自動製造 – 無敵の性能、一貫性、信頼性を実現
- 簡単な設置 & 手入れ – シンプルな設置とメンテナンス
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description filtration area 0.11 m2, NMWCO 30 kDa, Holdup volume 18 mL | description filtration area 1.14 m2, NMWCO 30 kDa, Holdup volume 227 mL | description filtration area 1.14 m2, NMWCO 10 kDa, Holdup volume 170 mL | description filtration area 0.57 m2, NMWCO 5 kDa |
| pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO | pore size 10 kDa NMWCO | pore size 5 kDa NMWCO |
| product line Pellicon® | product line Pellicon® | product line Pellicon® | product line Pellicon® |
| technique(s) protein purification: suitable (concentration), tangential flow filtration (TFF): suitable, analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable, protein purification: suitable (concentration), buffer exchange: suitable | technique(s) buffer exchange: suitable, analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration), tangential flow filtration (TFF): suitable | technique(s) buffer exchange: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable, analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration) |
| filtration area 0.11 m2 | filtration area 1.14 m2 | filtration area 1.14 m2 | filtration area 0.57 m2 |
| matrix Ultracel® (Membrane) | matrix Ultracel® (Membrane) | matrix Ultracel® (Membrane) | matrix Ultracel® (Membrane) |
| application(s) mAb | application(s) mAb | application(s) mAb | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® 3カセット、Ultracel® メンブレン付き
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.
製品・ロット/バッチ番号の検索
製品番号の調べ方
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (例: T1503).
例:
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ