表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.22 μm pore size
Diam.:
25 mm
Sterility:
sterile; ethylene oxide treated
Material:
PVC housing, polyethersulfone membrane
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Quality Segment
material
PVC housing, polyethersulfone membrane
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex™
feature
CE compliant, holdup volume≤ 0.1 mL after air purge, hydrophilic, FDA registered, medical device
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
≥175 mL/min flow rate at 30 psi, 45 °C max. temp., 5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
volume
100 mL
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer-Lok® outlet
shipped in
ambient
General description
Millex™-MP フィルターユニット(無菌)は医療機器であり、直接的な患者ケアおよび薬剤混合用途で、少量の溶液の滅菌および/または清澄化に、シリンジフィルターとして使用することを意図しています。
Application
- 臨床上の 利点:微生物、粒子、 沈殿物、および非溶解粉末(膜の定格より大きいもの)を 臨床用の溶液から除去します。
- 院内の薬剤部: 混合液調製中の少量のタンパク質 医薬品、診断用イメージング剤、化学療法剤、水 溶液または水の無菌ろ過および/または清澄化。
- 直接的な患者ケア: 硬膜外麻酔薬などの液体 麻酔剤、および眼科、耳鼻咽喉科などの およびその他の外科的処置の滅菌および/または微粒子除去。
Features and Benefits
- 単回使用のみ、非発熱性かつ無毒性
- ポリ塩化ビニル(PVC)製ハウジングに密閉されたポリエーテルスルホン(PES)製メンブレンフィルター
- オス Luer-Lok® アウトレット
- ほとんどの水溶液に適合します
- CE マーク付きかつ FDA 登録済み
Other Notes
装置は医療および/または検査室の専門家のみを対象としています。
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millex™-MP フィルターユニット(無菌)
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| SLMPL25SS | 04054839076749 |