スキップする
EC74
NovaSeptum® GO Conical Tube Sampling Unit, Manifold (5-valve)
sterile; γ-irradiated
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41104105
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
316L stainless steel cannula, polyester body, polyethylene bag (drainage bag (PureFlex Film)), polypropylene tube (Fluid contact layer), polystyrene device, silicone septum (Platinum-cured), silicone tube (Fluid contact layer: platinum-cured silicone), silicone tube (medical silicone fluid), silicone tubing
agency
according to ISO (sterilization), meets ISO 14644-1, meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials)
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable: no
parameter
0.50 bar max. pressure (7.25 psi), 2-60 °C temp. range (36-140 °F)
fitting
female Luer-Lok® outlet fitting, male Luer-Lok® outlet fitting
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
storage temp.
room temp
General description
The NovaSeptum® GO conical tube sampling unit is intended for applications where high purity, such as low endotoxin levels, is required. The conical tube has a fluid contact layer made of polystyrene making it ideal for endotoxin testing. This sampling unit is available with a 2 mm needle and must be used with a NovaSeptum® GO holder.
This is a multi-sampling (manifold) device
Application
  • Multi Sampling (Manifold)
  • Sterile Sampling
Features and Benefits
  • Fluid contact layer made of polystyrene, ideal for endotoxin testing
  • Small size, no need to aliquot
  • Manifold format
Packaging
EC74-80015: 8 units per box
Other Notes
  • Septum: Platinum-cured silicone
  • Body: Polyester
  • Cannula: ASTM® 316 L Stainless steel
  • Drainage bag: Polyethylene film (PureFlex film)
  • Fluid contact layer (tube): Polypropylene, platinum-cured silicone, medical silicone fluid
  • Tubing: Silicone
  • Outlet Tubing: Female and male Luer-Lok®
Assembled under ISO Clean Room Class 8 conditions in a facility certified to ISO 14644-1 standards.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
Dossiers をダウンロード
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (例: T1503).
例:
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ