スキップする
ECSEC
mPAGE® Secondary Electrode Core
別名:
electrode assembly
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
eCl@ss:
32039090
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 1 packs
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
mPAGE® Secondary Electrode Core, for use with mPAGE® Mini Gel Tank (MGT-4) when running up to 4 gels.
The mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)