スキップする
EXTSV00A1
外部ソレノイドバルブ
Regulates feed water flow, for use with Milli-Q® IQ/IX systems
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41104200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
この外部ソレノイドバルブは、漏れが検出されると供給源で給水を停止するため、浸水の防止に役立ちます。
バルブは、Milli-Q® IQ 7003/05/10/15またはMilli-Q® IX 7003/05/10/15純水製造装置への給水を停止します。
Application
この外部ソレノイドバルブを漏れ検出器/水センサーに接続すると浸水を防げます。
Features and Benefits
水による損害から実験室を保護します。
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 外部ソレノイドバルブ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)