スキップする
HTTP14250
ポリカーボネートメンブレンフィルター、0.4 μm孔径
Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
別名:
Isoporeメンブレンフィルター
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
142 mm
Sterility:
non-sterile
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Isoporeメンブレンは、ポリカーボネート製のトラックエッチドスクリーンフィルターで、メンブレンの表面のサンプルを観察するすべての分析に推奨されます。Isoporeメンブレンは、光学または電子顕微鏡法を用いた気中浮遊汚染物質などの粒子の分析において明らかにメリットがあります。Isoporeメンブレンは、滑らかなガラスのような表面のポリカーボネート製フィルムで作られるため、サンプルをはっきりと観察できます。独自のメンブレン製造工程により、正確な孔径と一貫した孔サイズが確保され、サイズごとの正確なサンプル分離を実現します。タールおよび灰分の重量が低く一定であるため、マッチドウエイトフィルターは通常必要とされません。
特長・利点:
•メンブレン構造により表面に微粒子が保持されるため、計数と解析が容易になっています
•Isoporeメンブレンは染色されないため、バックグラウンド干渉が低くなっています
•非吸湿性で、迅速な乾燥が可能であり、サンプル分析時間が短縮されます
•透明度の高い素材ですので、透過光学顕微鏡で透明度を確認する必要がありません。褐色のメンブレンもあります
用途:
空気モニタリング、落射蛍光顕微鏡検査、走化性アッセイ
フィルターコード:HTTP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
Application
  • 吸着性有機ハロゲン化合物(AOX)
  • 粒子モニタリング
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
  • マイクロプラスチック分析グレード水
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
オートクレーブ後に流速が低下する可能性があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
HTTP04700HTBP04700HTTP01300
description
Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, brown
description
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
pore size
10-20 % porosity, 0.4 μm pore size
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
0.4 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
10-20 % porosity, 0.4 μm pore size
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp.
parameter
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp.
parameter
140 °C max. temp., ~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
142 mm
diam.
47 mm
diam.
47 mm
diam.
13 mm
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
brown filter, polycarbonate membrane, plain filter
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
保管分類
10-13 - German Storage Class 10 to 13
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
HTTP1425004053252368585