表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
eCl@ss:
32020403
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000
shipped in
ambient
General description
このMilli-Q®キットにはIPAK Meta®およびIPAK Quanta®研磨カートリッジ(®純水用)が含まれており、これらを組み合わせて高感度の研究アプリケーション用の超純水(タイプ1)が生成される設計となっています。
カートリッジは、供給純水から微量のイオンを除去するJetpore®混合ベッドイオン交換樹脂と革新的なIQnano™イオン交換担体に加えて、微量の有機汚染物質を標的とする高グレードの合成活性炭を組み合わせたものです。
カートリッジは、供給純水から微量のイオンを除去するJetpore®混合ベッドイオン交換樹脂と革新的なIQnano™イオン交換担体に加えて、微量の有機汚染物質を標的とする高グレードの合成活性炭を組み合わせたものです。
メルクは、ポートフォリオ内の既存製品を改善する方法を模索することで、持続可能な未来への取り組みを継続的に示しています。メルクは、浄化カートリッジを見直し、製品性能を損なうことなく影響を最小限に抑える重要な条件を割り出しました。本製品は、樹脂混合物、パッケージ、および耐用年数管理の最適化によって改善されています。したがって、再設計されたカテゴリでは、より環境に優しい代替製品として認識されています。純水用の新しい Milli-Q® 研磨キットの DfS スコアカードをご覧ください。
Application
- Milli-Q® IQ/EQ 7000およびEQ 7008/16超純水製造装置(供給純水用)の場合、
- 微量のイオンと有機汚染物質を除去し、高感度アプリケーション用の超純水(タイプ1)を生成します。
Features and Benefits
- e-Sure tagは、RFIDとシステムを接続することで、シームレスな消耗品ステータスのモニタリング、データ管理および完全なトレーサビリティを実現します。
- 過剰水を排除して廃棄時の使用済みカートリッジを軽量化するDrain Capが付いています。
- このキットに含まれるカートリッジのパーツ供給業者の78%が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany