Merck
ホーム製品ラボ用超純水・純水製造装置Milli-Q®ラボ用超純水・純水製造装置の消耗品
Milli-Q®ラボ用超純水・純水製造装置の消耗品
私たちのラボ用超純水・純水製造装置専用の消耗品は、前処理および精製から保管および採水まで、超純水製造プロセスのすべてを網羅しています。以下の表から、お客様の超純水・純水製造装置に必要なカートリッジ、UV ランプ、フィルターおよびポリッシャーを見つけてください。 
Milli-Q®  超純水・純水製造装置の消耗品の利点は以下の通りです: 
  • さまざまな水質に適合
  • 用途に合った一貫した、信頼性の高い水質
  • 厳格な品質保証プロトコルに基づいた検証
  • ISO 9001認証製品
  • お客様の Milli-Q®  超純水・純水製造装置に完全に合った設計
  • ドレインキャップでカートリッジの廃棄時の影響を軽減
製品
関連性で並べ替え
1~20/148を表示
表示を変更する
1~20/148を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
純正部品で水質を保証し、システムを保護
精製カートリッジやその他の消耗品は、汚染物質の除去または汚染の防止が目的で、超純水・純水製造過程で中核的な役割を果たしています。交換することで供給される純水の水質を守り、装置のダメージを防止します。
高品質の超純水・純水を一貫して確保するため、また超純水・純水製造装置をより長くお使いいただくためには、ISO 9001認証の消耗品を期限内に交換することが不可欠です。超純水・純水製造装置の消耗品を期限内に交換することにより、以下のことが可能になります。
  • 水質の保証
  • システムのダメージや汚染の防止
  • バリデーション基準の達成
  • お客様の実験結果の完全性の保護
カートリッジと最終フィルターで水質に対応
NEW! カートリッジは、供給純水に対応できるようになりました 
IPAK Meta®  および IPAK Quanta®  のポリッシャーカートリッジは、供給純水の水質に対応できるようになりました。Milli-Q® IQシステムやEQシステムの場合、以下を給水に使用してください。
  • Elix®  純水、性能に影響を与えずに樹脂ミックスを減らしました。カートリッジ交換は年1回のままです。
  • Non-Elix®  純水、難しい給水条件下で超純水の一貫した品質を確保するために、樹脂ミックスを改良しました。
アプリケーション POD-Paks は、研究用途に合わせた水質を提供します
お客様のラボでは、さまざまな用途で超純水・純水をお使いですか?私たちのアプリケーションPOD-Pak™は、お客様のさまざまな用途や最も厳格な要件のニーズを満たす優れたソリューションです。特定の種類の汚染物質を標的とする POD-Pak フィルターまたはポリッシャーにより、Q-POD®  ディスペンサーまたは E-POD®  ディスペンサーで、これらの汚染物質が除去されます。複数の種類の超純水または純水が必要な場合は、それぞれのディスペンサーユニットにPOD-Pak™を接続するだけです。
Milli-Q® アプリケーションPOD-Pak™の種類
POD-Pak™には以下の品目があります。
  • Millipak®  および滅菌済みMillipak®  Gold 0.22 µm フィルター:微生物および粒子を含まない水
  • Biopak®  ポリッシャー:パイロジェン、ヌクレアーゼ、プロテアーゼ、微生物を含まない水
  • VOC-Pak®  ポリッシャー:揮発性有機化合物に関する分析用水
  • EDS-Pak®  ポリッシャー:内分泌かく乱物質に関するアプリケーション用水
  • LC-Pak®  ポリッシャー:超微量有機物質の高感度アプリケーション用水
ドレンキャップ、水銀フリーの UV ランプ、より環境に優しいパッケージにより、環境への負荷を低減
当社のカートリッジは、サステナビリティを考慮して設計されており、使用終了時の環境への負荷を低減し、研究室のサステナビリティ目標の達成に貢献します。
  • 廃棄物の重量を削減:革新的なドレンキャップにより、使用済みの精製カートリッジ(IPAK Gard®、IPAK Meta®、IPAK Quanta®)から溜まった水が排出され、廃棄物の重量を最大 35% 削減できます。動画でその仕組みをご確認ください。
  • 水銀の取り扱いを排除:当社の水銀不使用 ech2o® UV ランプは、殺菌制御および有機汚染物質の光酸化に使用され、規制対象廃棄物の管理を削減します。また、従来の UV ランプよりもコンパクトなため、より小型のシステムを実現できます。
  • 環境により配慮した包装:カートリッジは、持続可能な森林認証を取得した 100% リサイクル段ボールで梱包されています。カートリッジキットを再設計し、梱包の重量を 51%、体積を 45% 削減しました。
消耗品供給契約で水質を確実に維持
お客様の Milli-Q®  超純水・純水製造装置の性能を良い状態に保つ とともに 注文を簡単にしましょう。消耗品供給契約(CSA)により、常に適切な消耗品が必要なタイミングで届き、簡単に購入できます。お客様の水質を保証するための、非常に簡単で、非常に経済的かつ信頼性の高いソリューションです。
  • 1回のみの発注
  • 自動配送
  • 有効期限切れを回避
  • お得な価格
  • 柔軟な調整
  • 追跡可能なISO 9001認証の消耗品のみ
e-Sure RFID タグでデータのトレーサビリティを確保
e-Sureタグにより、不可欠なデータトレーサビリティを提供します。RFIDテクノロジーに基づくデジタルマーキングはほとんどの消耗品についており、品質と安全性の保証、およびトレーサビリティを提供します。
  • システムメモリに消耗品データおよびイベントが自動的に記録されます
  • システムインターフェースで消耗品の状態を直接モニターできます
関連資料
  • Flyer: Consumables Supply Agreement
    A scheduled shipment plan to ensure on-time replacement of consumables for your Milli-Q® water purification system.
  • Application Note: Endotoxin-Free Water for Tissue Culture
    Water is a ubiquitous solvent used throughout cell isolation and culture. Therefore, water contamination may affect experimental outcomes. The use of ultrapure water is advisable for sensitive tissue culture.
  • Datasheet: Application Pak Point-of-Use Polishers
    Application Paks are specially designed point-of-use purifiers. When placed at the outlet of a POD water dispenser of a Milli-Q® IQ series water purification system, Application Pak point-of-use polishers ensure the water is free from contaminants that are critical to your applications.
  • Datasheet: EDS-Pak® Polisher
    Endocrine disruptors (EDs) are small, man-made organic chemicals whose structures mimic those of hormones, enabling them to interact with normal endocrine system functions.
  • Water for Nuclease-sensitive Molecular Biology Studies
    Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
  • Nuclease-Free Water at Your Fingertips
    An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.