スキップする
MPGP02001
Millipak® Expressフィルター
0.22 µm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Direct-Q, Synergy® and Milli-Q® Academic/Biocel/Element/Synthesis/Gradient systems.
別名:
Millipak® Express 20フィルター
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
polyethersulfone filter, styrene-acrylonitrile (SAN) housing
sterility
non-sterile
feature
removal of particulates and bacteria
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Direct-Q®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Synthesis, for use with Synergy® UV, for use with Synergy®
shipped in
ambient
General description
Millipak® 0.22 μm親水性メンブレンフィルターは、純水製造装置の採水の時点で微粒子や細菌を含まない水を生成することを目的としています。 このフィルターは、0.22 μm PES(ポリエーテルスルホン)非対称メンブレンフィルターをスチレンアクリロニトリル製ハウジングに熱融着させた設計となっています。これにより、有機および無機抽出可能物質の放出が最小限に抑えられます。
Application
このフィルターを通してろ過した精製水は、細菌や微粒子を含まない水が必要なあらゆるラボで使用できます。
Features and Benefits
  • この装置は、微粒子や細菌に対する安全かつ効率的なバリアとして設計されています。
  • メンブレンの円すい孔が、低い差圧での高い流量を可能にします。
  • 有機および無機抽出可能物質の放出が最小限に抑えられるように、メンブレンやハウジングの材料と生産工程が選択されています。
  • メンブレンは、チャンネルを備えた剛性プラスチック製ディスクで支持されています。 これにより、高い流量と圧力変動に対する耐性が保証され、メンブレン破損のリスクが回避されます。
  • Milli-Q®純水製造装置のPODなどの採水口に接続されます。
  • 保護用ベルが、採水中に浮遊細菌汚染物質が侵入しないよう保護します。
  • 簡単メンテナンス:フィルターは取り付けと交換が容易です。
  • 非滅菌。密閉状態で、品質証明書が同梱されています。
Other Notes
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過
  • 用途:一般的なラボでの分析
  • 使用目的:純水製造
  • 使用方法:本品は0.22 μm 滅菌グレードメンブレンでろ過した水を供給します。装置ユーザーガイドの「システムの使用」セクションを参照してください(システムボックス内のUSBキー)
  • 貯蔵について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
Legal Information
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MPGP04001MPGL04001QTUMMPEIX
description
0.22 µm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Direct-Q, Synergy® and Milli-Q® Academic/Biocel/Element/Synthesis/Gradient systems.
description
0.22 µm membrane filter to remove particulates and bacteria from pure and ultrapure water at the point of dispense of Elix® Advantage and Milli-Q® Advantage A10/Direct/Integral/Reference systems.
description
0.22 μm membrane filter to remove bacteria and particulates at the point of dispense. For Alpha-Q and Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Synthesis / Plus / Gradient systems.
description
Millipak® 20 Express Filter provides particulate- and bacteria-free water. For Direct-Q®, Milli-Q® Academic/ Biocel/Element/Gradient/Synthesis, Synergy® systems.
compatibility
for use with Milli-Q® Element, for use with Direct-Q® UV, for use with Milli-Q® Academic, for use with Synergy® UV, for use with Milli-Q® Synthesis, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Biocel
compatibility
for use with Milli-Q® Reference, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Elix® Advantage, for use with Milli-Q® Direct
compatibility
for use with Milli-Q® Synthesis, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Element, for use with Alpha-Q, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Plus
compatibility
for use with Milli-Q® Synthesis, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Direct-Q®, for use with Synergy®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Quantum®, Millipak®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 kit
material
styrene-acrylonitrile (SAN) housing, polyethersulfone filter
material
polyethersulfone filter, styrene-acrylonitrile (SAN) housing
material
-
material
polyethersulfone filter, polypropylene and polyethylene cartridge
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipak® Expressフィルター
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–10/10 質問  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 回答
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      役に立ちましたか?
  2. How are consumables changed?
    1 回答
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      役に立ちましたか?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 回答
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      役に立ちましたか?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 回答
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      役に立ちましたか?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 回答
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      役に立ちましたか?
  6. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 回答
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      役に立ちましたか?
  7. What is the consumables delivery time?
    1 回答
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      役に立ちましたか?
  8. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 回答
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      役に立ちましたか?
  9. Can consumables be opened and refilled?
    1 回答
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      役に立ちましたか?
  10. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 回答
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー