スキップする
MX1583C
Molecular Sieve, Type 3A
bead size 4-8 mesh
別名:
Molecular Sieve
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
23201100
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
beads
bead size
4-8 mesh
color
tan
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
4-8 Mesh Beads
Application
4-8 Mesh Beads
for Drying
Analysis Note
Color: Tan
Form: Beads
Identification (potassium): To pass test
Mesh size (4-8): 80% min
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molecular Sieve, Type 3A
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)