スキップする
MXRP2USBC
Milliflex® Rapid 2.0検出タワー – USBケーブル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Milliflex® Rapid System 2.0
shipped in
ambient
General description
Milliflex® Rapidシステム2.0は、製造工程全体にわたってろ過可能なサンプル中の生きた微生物による汚染を迅速に検出・画像処理し、定量化するための自動化ソリューションです。その結果は、工程管理、製品収量、最終製品のタイムリーな出荷を改善するために役立ちます。汚染があった場合には、是正措置を早期に講じることができるため、時間および出費を抑え、生産能力の低下が避けられます。
Application
医薬品分析における微生物汚染の迅速な検出、対応および解消
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)